Learn More
Lovibond™ Kits de prueba CHECKIT™ Comparator: Hierro HR
Kits de pruebas precisos para análisis de agua rutinarios
Marca:  Lovibond™ 147320
Detalles adicionales : Peso : 0.45000kg
Código de producto. 10285072
  • 71.80€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Includes:
  • Carcasa Aqua Comparator
  • Disco Aqua Comparator
  • Pastillas de hierro HR (paquete de 100)
  • 2 células de muestras de 13,5 mm
  • Triturador de pastillas
  • Instrucciones
  • Estuche de transporte
Descripción
Descripción
  • Fácil de usar: Añada reactivo a la celda de muestra, gire el disco hasta que el color coincida con la muestra y lea el valor de concentración
Especificaciones
Especificaciones
±5%
Carcasa Aqua comparator™, disco aqua comparator™, pastillas de hierro HR, 2 células de muestras de 13,5 mm, trituradora de pastillas, instrucciones, maletín de transporte
De 0 a 10 mg/l
Análisis de agua periódico
100
Kit de prueba de hierro HR