Learn More
Lovibond™ Discos de color Aqua Comparitor: Sulfito
Para pruebas de agua con Aqua Comparator
Marca:  Lovibond™ 146380
Detalles adicionales : Peso : 0.02900kg
Código de producto. 11725558
  • 26.10€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para pruebas de agua con Aqua Comparator
Los discos de repuesto económicos facilitan las pruebas para sulfitos utilizando el cuerpo Aqua Comparator. Solo tiene que introducir el disco en el Comparator y añadir el reactivo correspondiente (disponible por separado).
Especificaciones
Especificaciones
Pruebas de agua con Aqua Comparator™
Aqua comparator™
De 0,5 a 10 mg/l
Disco de color de sulfito