Learn More
Lovibond™ Aqua Comparitor Color Discs: Iron
For testing water with the Aqua Comparator
26.10€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Pruebas de agua con Aqua Comparator™ |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Aqua comparator™ |
Código de producto | Marca | Tipo | temp | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | temp | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11775448
|
Lovibond™
146220 |
Disco de color de hierro HR | De 0,05 a 1 mg/l |
26.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11775538
|
Lovibond™
146320 |
Disco de color de hierro HR | De 1 a 10 mg/l |
26.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
For testing water with the Aqua Comparator
Economical replacement discs make it easy to test for iron using the Aqua Comparator body. Just slip the disc into the comparator and add the related reagent (available separately).
Especificaciones
Pruebas de agua con Aqua Comparator™ | |
Aqua comparator™ |