Learn More
Lovibond™ Aqua Comparitor Color Discs: Chlorine
For testing water with the Aqua Comparator
Marca:  Lovibond™ 146030
Detalles adicionales : Peso : 0.02900kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11795438
  • 21.70€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Economical replacement discs make it easy to test for chlorine using the Aqua Comparator body. Just slip the disc into the comparator and add the related reagent (available separately).
Especificaciones
Especificaciones
10 to 300mg/L
Aqua comparator™
Testing water with the Aqua comparator™
Chlorine Color Disc