Learn More
Lonza™ Solución salina tamponada con fosfato BioWhittaker™ Dulbecco (1X) sin calcio ni magnesio'
Se utiliza para proporcionar el sistema de tampón que mantiene los medios de cultivo celular en el intervalo de pH fisiológico entre 7 y 7.6.
Marca: Lonza™
Detalles adicionales : Peso : 1.36080kg
Descripción
- Se utiliza como líquido de irrigación, transporte o dilución al mismo tiempo que mantiene la tonicidad y viabilidad de las células durante un periodo de tiempo limitado
- Fabricados de conformidad con las normativas cGMP y son de cultivo celular probado para garantizar la compatibilidad
Especificaciones
De 15 °C a 30 °C | |
No Calcium, No Magnesium | |
500 mL |
Solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco (1X) | |
Desde 7 hasta 7,6 |