Learn More
Abnova™ LongTaq DNA Polymerase
LongTaq DNA polymerase catalyzes 5'-3' synthesis of DNA.
342.00€ - 1360.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacene a -20 °C. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacenan correctamente. |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | PCR |
Concentración | 5 unidades/µl |
Tampón de almacenamiento | Tris-HCl de 20 mM (pH 8,0), 1 mM de DTT, 0,1 mm de EDTA, 100 mm de KCl, P40 de Nonidet al 0,5 %, Tween 20 al 0,5 % y glicerol al 50 % |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16052555
|
Abnova™
D0013.1000UNITS |
1000 unidades |
683.00€
1000 unidades |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16062555
|
Abnova™
D0013.2500UNITS |
2500 unidades |
1360.00€
2500 unidades |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16072555
|
Abnova™
D0013.500UNITS |
500 unidades |
342.00€
500 unidades |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- The enzyme has been proved not having the 3′-5′ exonuclease activity.
- The enzyme has proven to have high amplification yield, be stable at high temparetaure.
Especificaciones
Almacene a -20 °C. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacenan correctamente. | |
PCR | |
5 unidades/µl | |
Tris-HCl de 20 mM (pH 8,0), 1 mM de DTT, 0,1 mm de EDTA, 100 mm de KCl, P40 de Nonidet al 0,5 %, Tween 20 al 0,5 % y glicerol al 50 % |