Learn More
Uvex™ Long John 7483-Black
Catalog Number p-7231962
Click to view available options
Tamaño:
Medio/grande
Pequeño
XL/XXL
XXXL/XXXXL
XXXXXL/XXXXXXL
Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.
  • Pantalones largos merino para hombre UVEX suXXeed
  • Color: Negro
  • Material: 60 % polipropileno, 28 % lana merino, 8 % PA, 4 % EL
  • Ropa interior sin costuras molestas, regulación de humedad, con ajuste óptimo para una máxima comodidad
  • Puños suaves, lana merino para un mejor aislamiento, neutralización de olores
  • Tamaño: S, M/L, XL/XXL, 3XL/4XL, 5XL/6XL
Tamaño Pequeño
Color Negro
Grosor (métrico) 250 g/m²