Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adaptador de entrega de doblado largo
Para la dosificación de destilados desde los condensadores a los frascos de recepción. Los adaptadores de administración largos y doblados Lenz Laborglasinstrumente™ se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ duradero.
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 05263001
Detalles adicionales : Peso : 0.02700kg
Descripción
- Con toma NS
- Tubo doblado largo con ángulo de 105°
- 12 mm de diámetro
Especificaciones
Adaptador de entrega de doblado largo | |
Vidrio Duran | |
NS 14/23 |