Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adaptador de entrega de doblado largo
Para la dosificación de destilados desde los condensadores a los frascos de recepción. Los adaptadores de administración largos y doblados Lenz Laborglasinstrumente™ se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ duradero.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05263003
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11876124
Cantidad Precio
1 16.35€ / cada uno
10 14.52€ / cada uno
Fecha estimada de envío
01-06-2021
Descripción
Descripción
  • Con toma NS
  • Tubo doblado largo con ángulo de 105°
  • 12 mm de diámetro
Especificaciones
Especificaciones
Adaptador de entrega de doblado largo
Vidrio Duran
NS 24/29