Learn More
Brannan™ Termómetro de inmersión parcial para laboratorio relleno Lo Tox
Termómetro de uso general/agitación con un relleno azul de baja toxicidad y respetuoso con el medio ambiente. Los termómetros con relleno de alcohol azul sin mercurio Brannan™ Lo-Tox™ están fabricados conforme a patrones trazables.
4.70€ - 21.45€
Especificaciones
Relleno del frasco | Alcohol azul |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Uso general |
Tipo de inmersión | inmersión parcial |
Incluye | Tapón de cierre no enrollable Brannan |
Material | Vidrio |
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura (métrico) | Subdivisión | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura (métrico) | Subdivisión | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
13098583
|
Brannan™
44/801/8 |
De -35 °C a +50 °C | 1 °C |
4.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13028593
|
Brannan™
44/803/8 |
De -20 °C a +150 °C | 1 °C |
4.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13038583
|
Brannan™
44/805/8 |
De -10 °C a +210 °C | 1 °C |
21.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13038603
|
Brannan™
44/820/0 |
De - 1 °C a + 51 °C | 0,1 °C |
18.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13048603
|
Brannan™
44/822/0 |
De - 1 °C a + 51 °C | 0,2 °C |
15.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13058603
|
Brannan™
44/824/0 |
De -10 °C a +101 °C | 0,2 °C |
17.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Description
Termómetro de uso general/agitación con un relleno azul de baja toxicidad y respetuoso con el medio ambiente.Los termómetros con relleno de alcohol azul sin mercurio Brannan™ Lo-Tox™ están fabricados conforme a unos estándares trazables.
- Fácil de leer gracias al fondo blanco
- Con anillo de suspensión de seguridad
- Con parte superior no enrollable de color azul
- Disponible en diferentes escalas de temperatura
- Disponible para inmersión de 76 mm o total
Specifications
Alcohol azul | |
inmersión parcial | |
Vidrio | |
76 mm |
Uso general | |
Tapón de cierre no enrollable Brannan | |
Termómetro de laboratorio |