Learn More
Invitrogen™ Human Livin Synthetic Peptide
Synthetic Peptide
Marca:  Invitrogen™ PEP0114
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15246339
  • 130.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Livin Synthetic Peptide, PEP-0114, from Invitrogen.
This peptide corresponds to 35 amino acids of human Livin.PEP-0114 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-19990.
Especificaciones
Especificaciones
79444
purified
Human Livin
-20°C
Liquid
Blocking Assay, Control
No
Peptide
RUO - research use only
Human
Q96CA5
200 μg/mL
Synthetic Peptide
PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
BIRC7
0.02% sodium azide
50 μg
PBS