Learn More
Lithium trifluoromethanesulfonate, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 358710250
Detalles adicionales : CAS : 33454-82-9 Peso : 0.07500kg
Cantidad. 25g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10445282
  • 99.10€ / 25 g
Stock EU 2
Añadir a la cesta
Especificaciones
33454-82-9
156.003
MCVFFRWZNYZUIJ-UHFFFAOYSA-M
3664839
[Li+].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-]
CF3LiO3S
MFCD00013227
lithium trifluoromethanesulfonate, lithium triflate, li triflate, lithium trifluoromethanesulphonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, lithium salt, unii-1c966kv50i, trifluoromethanesulfonic acid lithium salt, lithium 1+ ion trifluoromethanesulfonate, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, lithium salt 1:1, trifluoromethanesulfonic acid, lithium salt
lithium;trifluoromethanesulfonate
Especificaciones
Lithium trifluoromethanesulfonate
Glass bottle
423.0°C
98%
98%
F3CSO3Li
lithium trifluoromethanesulfonate, lithium triflate, li triflate, lithium trifluoromethanesulphonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, lithium salt, unii-1c966kv50i, trifluoromethanesulfonic acid lithium salt, lithium 1+ ion trifluoromethanesulfonate, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, lithium salt 1:1, trifluoromethanesulfonic acid, lithium salt
[Li+].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-]
156.003
156.01
98%
Authentic
White or Colorless
25g
33454-82-9
CF3LiO3S
MFCD00013227
MCVFFRWZNYZUIJ-UHFFFAOYSA-M
lithium;trifluoromethanesulfonate
3664839
Crystals or Crystalline Powder
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Lithium trifluoromethanesulfonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
SDS Documentos