Learn More
tetrakis(Pentafluorofenil)borato etil eterato de litio, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15540574
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
371162-53-7
2·5 C4H10O
871.28
KPLZKJQZPFREPG-UHFFFAOYSA-N
lithium tetrakis pentafluorophenyl borate ethyl etherate, lithium tetrakis pentafluorophenyl borate, tetrakis pentafluorophenyl boron lithium ethyl etherate, lithium tetrakis pentafluorophenyl borate-ethyl ether complex, lithium tetrakis pentafluorophenyl borate ethyl etherate 2:2:5, lithium tetrakis pentafluorophenyl borate diethylether complex 1:2.5
23701484
litio;etoxietano;tetrakis(2,3,4,5,6-pentafluorofenilo)borohidruro
[Li+].[B-](C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)(C2=C(C(=C(C(=C2F)F)F)F)F)(C3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F)C4=C(C(=C(C(=C4F)F)F)F)F.CCOCC
371162-53-7
2·5 C4H10O
871.28
KPLZKJQZPFREPG-UHFFFAOYSA-N
lithium tetrakis pentafluorophenyl borate ethyl etherate, lithium tetrakis pentafluorophenyl borate, tetrakis pentafluorophenyl boron lithium ethyl etherate, lithium tetrakis pentafluorophenyl borate-ethyl ether complex, lithium tetrakis pentafluorophenyl borate ethyl etherate 2:2:5, lithium tetrakis pentafluorophenyl borate diethylether complex 1:2.5
23701484
litio;etoxietano;tetrakis(2,3,4,5,6-pentafluorofenilo)borohidruro
[Li+].[B-](C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)(C2=C(C(=C(C(=C2F)F)F)F)F)(C3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F)C4=C(C(=C(C(=C4F)F)F)F)F.CCOCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Lithium tetrakis(pentafluorophenyl)borate ethyl etherate
Punto de fusión 117.0°C to 122.0°C
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 871.28
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium tetrakis(pentafluorophenyl)borate ethyl etherate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Lithium tetrakis(pentafluorophenyl)borate ethyl etherate