Learn More
tert-Butóxido de litio, solución de 0,9 M (8 % peso) en 2-MeTHF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4813518
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
1907-33-1, 96-47-9
C4H9LiO
80.05
LZWQNOHZMQIFBX-UHFFFAOYSA-N
lithium tert-butoxide, lithium 2-methylpropan-2-olate, tert-butoxylithium, lithium tert-butylate, lithium tert-butanolate, tert-butyl alcohol, lithium salt, lithium t-butoxide, 2-methyl-2-propanol lithium salt, 2-propanol, 2-methyl-, lithium salt, lithium 1+ ion 2-methylpropan-2-olate
23664764
litio;2-metilpropano-2-olato
[Li+].CC(C)(C)[O-]
1907-33-1, 96-47-9
C4H9LiO
80.05
LZWQNOHZMQIFBX-UHFFFAOYSA-N
lithium tert-butoxide, lithium 2-methylpropan-2-olate, tert-butoxylithium, lithium tert-butylate, lithium tert-butanolate, tert-butyl alcohol, lithium salt, lithium t-butoxide, 2-methyl-2-propanol lithium salt, 2-propanol, 2-methyl-, lithium salt, lithium 1+ ion 2-methylpropan-2-olate
23664764
litio;2-metilpropano-2-olato
[Li+].CC(C)(C)[O-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Lithium tert-butoxide
Cantidad 100 mL
Fórmula lineal LiOCH(CH3)3
Temperatura de inflamación -11°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 80.05
Gravedad específica 0.86
Densidad 0.8600g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium tert-butoxide, 8% in 2-MeTHF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.