Learn More
Alfa Aesar™ Lithium tantalum oxide, 99.9% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 041834.18
Detalles adicionales : CAS : 12031-66-2 Peso : 0.05000kg
Cantidad. 50g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11314797
  • 412.00€ / 50 g
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
12031-66-2
235.885
CIFJATMCNLSYQG-UHFFFAOYSA-N
5148101
[Li+].[O-][Ta](=O)=O
LiO3Ta
MFCD00016174
lithium tantalate, lithium oxido dioxo tantalum, lithium tantalate, lithium 1+ tantalumoylolate
lithium;oxido(dioxo)tantalum
Especificaciones
Lithium tantalum oxide
(metals basis)
MFCD00016174
CIFJATMCNLSYQG-UHFFFAOYSA-N
lithium;oxido(dioxo)tantalum
5148101
Powder
−200 Mesh
50g
12031-66-2
LiO3Ta
lithium tantalate, lithium oxido dioxo tantalum, lithium tantalate, lithium 1+ tantalumoylolate
[Li+].[O-][Ta](=O)=O
235.885
235.89
99.9%
Odorless