Learn More
Sulfato de litio monohidrato, +99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3523481
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
10102-25-7
H2Li2O5S
127.95
MFCD00149766
RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
lithium sulfate monohydrate, dilithium 1+ ion hydrate sulfate, dilithium sulfate hydrate, sufuric acid, dilithium slat, monohydrate, lithiumsulfatemonohydrate, dilithotab hydrate sulfate, lithium sulphate monohydrate, lithium sulfate, acs, ksc181s7n
165815
dilitio;sulfato;hidrato
[Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O
10102-25-7
H2Li2O5S
127.95
MFCD00149766
RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
lithium sulfate monohydrate, dilithium 1+ ion hydrate sulfate, dilithium sulfate hydrate, sufuric acid, dilithium slat, monohydrate, lithiumsulfatemonohydrate, dilithotab hydrate sulfate, lithium sulphate monohydrate, lithium sulfate, acs, ksc181s7n
165815
dilitio;sulfato;hidrato
[Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Lithium sulfate monohydrate
Punto de fusión 860.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal LI2SO4·H2O
Índice Merck 15, 5597
Información de solubilidad Solubility in water: 295.5g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.96
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Pure
Pérdida por ignición 13.5% to 15% (600°C, 2 hrs)
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium sulfate monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.