Learn More
Sulfato de litio monohidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080748
15.66 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10102-25-7
H2Li2O5S
127.95
MFCD00149766
RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
lithium sulfate monohydrate, dilithium 1+ ion hydrate sulfate, dilithium sulfate hydrate, sufuric acid, dilithium slat, monohydrate, lithiumsulfatemonohydrate, dilithotab hydrate sulfate, lithium sulphate monohydrate, lithium sulfate, acs, ksc181s7n
165815
dilitio;sulfato;hidrato
[Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10102-25-7
H2Li2O5S
127.95
MFCD00149766
RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
lithium sulfate monohydrate, dilithium 1+ ion hydrate sulfate, dilithium sulfate hydrate, sufuric acid, dilithium slat, monohydrate, lithiumsulfatemonohydrate, dilithotab hydrate sulfate, lithium sulphate monohydrate, lithium sulfate, acs, ksc181s7n
165815
dilitio;sulfato;hidrato
[Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O
Lithium sulfate is used to treat bipolar disorder. It is also used in ultrasound-type non-destructive testing because they are very efficient sound generators. It is also used in building blocks and chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfato de litio se utiliza para tratar el trastorno bipolar. También se utiliza en pruebas no destructivas de tipo ultrasonidos porque es un generador de sonido muy eficiente. También se utiliza en productos básicos y en la síntesis química.
Solubilidad
Soluble en agua. 340 g/l (20 °C)
Notas
Almacenar en gas inerte seco. Proteger de la humedad y el agua. Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Lithium sulfate monohydrate
Punto de fusión 130°C (in -H2O)
Cantidad 100 g
Índice Merck 14,5541
Información de solubilidad Soluble in water. 340g/L (20 C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.96 (109.94 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.06