Learn More
Sulfato de litio, para análisis, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077316
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
10377-48-7
Li2O4S
109.94
MFCD00011086
INHCSSUBVCNVSK-UHFFFAOYSA-L
lithium sulfate, lithium sulphate, dilithium sulfate, sulfuric acid, dilithium salt, lithiophor, li2so4, dilthium sulfate, sulfuric acid, lithium salt 1:2, unii-919xa137jk, lithium sulfate, anhydrous
66320
CHEBI:53474
dilitio;sulfato
[Li+].[Li+].[O-]S([O-])(=O)=O
10377-48-7
Li2O4S
109.94
MFCD00011086
INHCSSUBVCNVSK-UHFFFAOYSA-L
lithium sulfate, lithium sulphate, dilithium sulfate, sulfuric acid, dilithium salt, lithiophor, li2so4, dilthium sulfate, sulfuric acid, lithium salt 1:2, unii-919xa137jk, lithium sulfate, anhydrous
66320
CHEBI:53474
dilitio;sulfato
[Li+].[Li+].[O-]S([O-])(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Lithium sulfate
Punto de fusión 859.0°C
Cantidad 250 g
Fórmula lineal Li2SO4
Índice Merck 15,5597
Información de solubilidad (10% in water) Clear colorless to slightly hazy
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.94
Grado Analítica
Gravedad específica 2.22
Densidad 2.2200g/mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium sulfate, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.