Learn More
Lithium sulfate, Acros Organics™
Marca:  Acros Organics 447550010
Detalles adicionales : CAS : 10377-48-7 Peso : 1.00000kg
Cantidad. 1kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15334988
  • 150.20€ / 1 Kg
Fecha de envío estimada
del proveedor 08-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
10377-48-7
109.936
lithium sulfate, lithium sulphate, dilithium sulfate, sulfuric acid, dilithium salt, lithiophor, li2so4, dilthium sulfate, sulfuric acid, lithium salt 1:2, unii-919xa137jk, lithium sulfate, anhydrous
CHEBI:53474
[Li+].[Li+].[O-]S(=O)(=O)[O-]
Li2O4S
INHCSSUBVCNVSK-UHFFFAOYSA-L
66320
dilithium;sulfate
Especificación
Lithium sulfate
Li2O4S
lithium sulfate, lithium sulphate, dilithium sulfate, sulfuric acid, dilithium salt, lithiophor, li2so4, dilthium sulfate, sulfuric acid, lithium salt 1:2, unii-919xa137jk, lithium sulfate, anhydrous
INHCSSUBVCNVSK-UHFFFAOYSA-L
dilithium;sulfate
66320
109.94
0.02% max.
0.002% max.
0.02% max.
Solubility in water: 25.7 g/100mL (25°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
1% max.
1kg
10377-48-7
Li2SO4
Solubility in water: 25.7 g/100mL (25°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
[Li+].[Li+].[O-]S(=O)(=O)[O-]
109.936
CHEBI:53474
Analysis
2.2200g/mL
0.005% max.
0.02% max.
2.22
859.0°C
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Lithium sulfate, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.