Learn More
Lithium Stearate 95%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 413341000
Detalles adicionales : CAS : 4485-12-5 Peso : 0.15000kg
Cantidad. 100g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10422971
  • 28.80€ / 100 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 08-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
4485-12-5
290.42
HGPXWXLYXNVULB-UHFFFAOYSA-M
517357
[Li+].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-]
C18H35LiO2
MFCD00042032
lithium stearate, lithium octadecanoate, octadecanoic acid, lithium salt, stearic acid, lithium salt, lithalure, litholite, stavinor, lithium stearate, pure, stearic acid lithium salt, unii-p31mc94p70
lithium;octadecanoate
Especificación
Lithium stearate
Glass bottle
100g
4485-12-5
C18H35LiO2
MFCD00042032
HGPXWXLYXNVULB-UHFFFAOYSA-M
lithium;octadecanoate
517357
Powder
Authentic
White
95%
95%
CH3(CH2)16COOLi
lithium stearate, lithium octadecanoate, octadecanoic acid, lithium salt, stearic acid, lithium salt, lithalure, litholite, stavinor, lithium stearate, pure, stearic acid lithium salt, unii-p31mc94p70
[Li+].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-]
290.42
290.41
≥94%
Videos
SDS Documentación