Learn More
Peróxido de litio, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10793245
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de plástico
12031-80-0
Li2O2
45.88
MFCD00016184
HPGPEWYJWRWDTP-UHFFFAOYSA-N
dilithium peroxide, lithium peroxide li2 o2, lithium oxide, unii-9anx556r5f, lithium peroxide un1472 oxidizer
25489
dilitio;peróxido
[Li+].[Li+].[O-][O-]
12031-80-0
Li2O2
45.88
MFCD00016184
HPGPEWYJWRWDTP-UHFFFAOYSA-N
dilithium peroxide, lithium peroxide li2 o2, lithium oxide, unii-9anx556r5f, lithium peroxide un1472 oxidizer
25489
dilitio;peróxido
[Li+].[Li+].[O-][O-]
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Lithium peroxide
Color Blanco a amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Fórmula lineal LiO2Li
Formula Weight (peso de la fórmula) 45.88
Porcentaje de pureza 95%
Envase Frasco de plástico
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium peroxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.