Learn More
Peróxido de litio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7049227
290.01 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
12031-80-0
Li2O2
MFCD00016184
HPGPEWYJWRWDTP-UHFFFAOYSA-N
25489
dilitio;peróxido
[Li+].[Li+].[O-][O-]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
12031-80-0
Li2O2
MFCD00016184
HPGPEWYJWRWDTP-UHFFFAOYSA-N
25489
dilitio;peróxido
[Li+].[Li+].[O-][O-]
Lithium peroxide is used in air purifiers. It is also used to produce high-purity oxygen. It acts as a catalyst for polymerization of styrene to polystyrene. Further, it serves as a curing agent for special polymers and a source of oxygen in sealed spaces such as submarines and in breathing apparatus.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Lithium peroxide
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Número UN UN1472
Sinónimo dilithium peroxide, lithium peroxide li2 o2, lithium oxide, unii-9anx556r5f, lithium peroxide un1472 oxidizer
Información de solubilidad Soluble in anhydrous acetic acid. Insoluble in alcohol.
Peso molecular (g/mol) 45.878
Formula Weight (peso de la fórmula) 45.88
Porcentaje de pureza 95%
Olor Odorless
Sensibilidad Air and moisture sensitive