Learn More
Alfa Aesar™ Lithium perchlorate trihydrate, ACS, 63.0-68.0% LiClO4
Marca:  Alfa Aesar™ 045923.09
Detalles adicionales : CAS : 13453-78-6 Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 1481 Chem class : 5.1 Pack group : II
Cantidad. 10g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15457125
  • 10.30€ / 10 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 14-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
13453-78-6
160.431
JAWYRNYHJJDXHX-UHFFFAOYSA-M
23708903
[Li+].O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
ClH6LiO7
MFCD00149765
lithium perchlorate trihydrate, perchloric acid, lithium salt, trihydrate, unii-jyk745743v, acmc-1c1zx, lithium perchlorate hydrate, lithiumperchlorate trihydrate, ksc491a4p, lithium pechlorate trihydrate, lithiumperchloratetrihydrate, lithotab trihydrate perchlorate ion
lithium;perchlorate;trihydrate
Especificaciones
Lithium perchlorate trihydrate
ClH6LiO7
MFCD00149765
14,5539
JAWYRNYHJJDXHX-UHFFFAOYSA-M
lithium;perchlorate;trihydrate
23708903
Crystalline
63.0 to 68.0% LiClO4
Odorless
10g
13453-78-6
LiClO4·3H2O
UN1481
lithium perchlorate trihydrate, perchloric acid, lithium salt, trihydrate, unii-jyk745743v, acmc-1c1zx, lithium perchlorate hydrate, lithiumperchlorate trihydrate, ksc491a4p, lithium pechlorate trihydrate, lithiumperchloratetrihydrate, lithotab trihydrate perchlorate ion
[Li+].O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
160.431
160.45 (106.40 Anhydrous)
ACS
1.84g/mL
White
Videos
SDS Documentos