Learn More
Perclorato de litio, anhidro, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4407584
36.26 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7791-03-9
ClH6LiO7
160.43
MFCD00011079
JAWYRNYHJJDXHX-UHFFFAOYSA-M
lithium perchlorate, perchloric acid, lithium salt, lithiumperchlorate, unii-q86se98c9c, lithium 1+ ion perchlorate, lithium perchlorate, anhydrous, lithium cloricum, lithium per chlorate, liclo4, perchloric acid, lithium salt 1:1
23665649
litio;perclorato
[Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7791-03-9
ClH6LiO7
160.43
MFCD00011079
JAWYRNYHJJDXHX-UHFFFAOYSA-M
lithium perchlorate, perchloric acid, lithium salt, lithiumperchlorate, unii-q86se98c9c, lithium 1+ ion perchlorate, lithium perchlorate, anhydrous, lithium cloricum, lithium per chlorate, liclo4, perchloric acid, lithium salt 1:1
23665649
litio;perclorato
[Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
Para baterías de litio
Lithium batteryLithium perchlorate is used as an oxygen source for chemical oxygen generators, as it liberates oxygen at high temperatures. Excellent solubility of lithium perchlorate permits its use in Diels-Alder reactions. It is also employed in lithium-ion batteries as an electrolyte, and acts as a chaotropic agent to denature proteins. It is used in the Baylis-Hillman reaction as a catalyst in the coupling of alpha, beta-unsaturated carbonyl compounds with aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 400°C (decomposition)
Nombre del producto químico o material Lithium perchlorate, anhydrous
Punto de fusión 236°C
Color Blanco
Forma física Granular, en ampolla bajo argón
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol and ethyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.4
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto White crystals
Densidad 2.43 g/cm3 at 20°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.