missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Lithium octanoate, 99%

Marca:  Alfa Aesar™ 039371.22

Detalles adicionales : CAS : 16577-52-9 Peso : 0.10000kg

Cantidad. 100g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11318138

  • 36.70€ / 100 g


En stock 3
Añadir a la cesta

Especificación

Identificadores de productos químicos

16577-52-9
150.146
BTAUEIDLAAYHSL-UHFFFAOYSA-M
23673717
[Li+].CCCCCCCC(=O)[O-]
C8H15LiO2
MFCD00210629
lithium octanoate, unii-9nq46xlp8b, octanoic acid, lithium salt, 9nq46xlp8b, octanoic acid, lithiumsalt 1:1, lithium caprylate, octanoic acid, lithium salt 1:1, acmc-20akmi, lithium 1+ octanoate, lithium 1+ ion octanoate
lithium;octanoate

Especificación

Lithium octanoate
100g
MFCD00210629
BTAUEIDLAAYHSL-UHFFFAOYSA-M
lithium;octanoate
23673717
Powder
16577-52-9
C8H15LiO2
lithium octanoate, unii-9nq46xlp8b, octanoic acid, lithium salt, 9nq46xlp8b, octanoic acid, lithiumsalt 1:1, lithium caprylate, octanoic acid, lithium salt 1:1, acmc-20akmi, lithium 1+ octanoate, lithium 1+ ion octanoate
[Li+].CCCCCCCC(=O)[O-]
150.146
150.14
99%
Videos
SDS