Learn More
Nitrato de litio, +99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3734863
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
7790-69-4
LiNO3
68.94
MFCD00011094
IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
lithium nitrate, nitric acid, lithium salt, lithium nitrate, anhydrous, lithium 1+ ion nitronate, ksc492i7j, lithium nitrate 3-hydrate, lithium 1+ ion nitrate, lithium nitrate, anhydrous 25g, lithium nitrate, ionization buffer solution, specpure
10129889
CHEBI:63315
[Li+].[O-][N+]([O-])=O
7790-69-4
LiNO3
68.94
MFCD00011094
IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
lithium nitrate, nitric acid, lithium salt, lithium nitrate, anhydrous, lithium 1+ ion nitronate, ksc492i7j, lithium nitrate 3-hydrate, lithium 1+ ion nitrate, lithium nitrate, anhydrous 25g, lithium nitrate, ionization buffer solution, specpure
10129889
CHEBI:63315
[Li+].[O-][N+]([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 600.0°C
Nombre del producto químico o material Lithium nitrate
Punto de fusión 251.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino adherente
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal LiNO3
Índice Merck 15, 5592
Información de solubilidad Solubility in water: 90g/L (28°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Nombre IUPAC litio;nitrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.95
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Extra puro
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 2.38
Densidad 2.3800g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium nitrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.