Learn More
Metóxido de niobio de litio, +99 % (base de metales), 5 % p/v en metanol, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050628
73.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
21864-11-9
MFCD00210627
lithium niobium methoxide
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
21864-11-9
MFCD00210627
lithium niobium methoxide
Used as a precursor for chemical vapor deposition of thin films for lithium ion battery electrolyte materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Lithium niobium methoxide
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal LiNb(OCH3)6
Cantidad 25 mL
Número UN UN1230
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Fully miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.92
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Líquida