Learn More
Isopropoxida de niobio de litio, 99,9 % (base metálica)
Catalog Number p-7059349
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
21864-21-1
LiNb(OC3H7)6
MFCD00210626
21864-21-1
LiNb(OC3H7)6
MFCD00210626
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Lithium niobium isopropoxide
Punto de ebullición 140°C (0.2 mmHg)
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 1 g
Número UN UN2925
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.38
Porcentaje de pureza 99.9%
Forma física Sólido, empaquetado en argon.