Learn More
Alfa Aesar™ Lithium methyltriolborate, 94%
Marca:  Alfa Aesar™ H37915.06
Detalles adicionales : CAS : 1440531-58-7 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447837
  • 76.70€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 31-07-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
1440531-58-7
MFCD26793808
Especificaciones
Lithium methyltriolborate
MFCD26793808
Solid
Gray to White
5g
1440531-58-7
149.91
94%
>300°C
Videos
SDS Documentos