Learn More
Metóxido de litio, puro, solución de 2,2 M (10 % en peso) en metanol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Botella de vidrio AcroSeal™ en lata de estaño
Frasco de vidrio AcroSeal™
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Lithium methoxide |
Color | Incolora |
Nombre de nota | 10% Solution in Methanol |
Fórmula lineal | CH3OLi |
Densidad | 0.8500g/mL |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 37.97 |
Porcentaje de pureza | ≥10% |
Grado | Pure |
Envase | Botella de vidrio AcroSeal™ en lata de estaño |
Cantidad | 100 mL |