Learn More
Lithium metaborate, anhydrous, 99.9% (metals basis), Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 012591.30
Detalles adicionales : CAS : 13453-69-5 Peso : 0.25000kg
Cantidad. 250g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11377427
  • 133.00€ / 250 g
En stock 4
Añadir a la cesta
Especificación
13453-69-5
49.748
HZRMTWQRDMYLNW-UHFFFAOYSA-N
123308
[Li+].B(=O)[O-]
BLiO2
MFCD00011089
lithium metaborate, boric acid hbo2 , lithium salt, lithium metaborate, anhydrous, lithium oxido oxo borane, bo2.li, boric acid hbo2 , lithium salt 1:1, lithium metaborate,anhydrous, lithium metaborate, puratronic, lithotab boron oxide hydroxide, lithium metaborate, acs
lithium;oxido(oxo)borane
Especificación
Lithium metaborate, anhydrous
99.9% (metals basis)
MFCD00011089
HZRMTWQRDMYLNW-UHFFFAOYSA-N
lithium;oxido(oxo)borane
123308
Powder
250g
13453-69-5
BLiO2
lithium metaborate, boric acid hbo2 , lithium salt, lithium metaborate, anhydrous, lithium oxido oxo borane, bo2.li, boric acid hbo2 , lithium salt 1:1, lithium metaborate,anhydrous, lithium metaborate, puratronic, lithotab boron oxide hydroxide, lithium metaborate, acs
[Li+].B(=O)[O-]
49.748
49.75
1.397g/mL