Learn More
Alfa Aesar™ Lithium manganese(III,IV) oxide, 99.5% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 040250.22
Detalles adicionales : CAS : 12057-17-9 Peso : 0.10000kg
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11313768
  • 212.00€ / 100 g
En stock 1
Añadir a la cesta
Especificación
12057-17-9
180.81
KEZPOJYZIWMPGY-UHFFFAOYSA-N
LiMn2O4
MFCD01114233
Especificación
Lithium manganese(III,IV) oxide
(metals basis)
LiMn2O4
KEZPOJYZIWMPGY-UHFFFAOYSA-N
180.81
99.5%
Odorless
100g
12057-17-9
LiMn2O4
MFCD01114233
180.81
Powder
−325 Mesh
>400°C