Learn More
Isopropóxido de litio, puro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10600035
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
2388-10-5
C3H7LiO
66.03
MFCD00048286
HAUKUGBTJXWQMF-UHFFFAOYSA-N
lithium isopropoxide, lithium propan-2-olate, lithium isopropanolate, lithium 2-propanolate, acmc-1ch0u, lithium isopropoxide solution, 2-propanol, lithiumsalt 1:1, lithium 1+ propan-2-olate
23673350
litio; propan-2-olato
[Li+].CC(C)[O-]
2388-10-5
C3H7LiO
66.03
MFCD00048286
HAUKUGBTJXWQMF-UHFFFAOYSA-N
lithium isopropoxide, lithium propan-2-olate, lithium isopropanolate, lithium 2-propanolate, acmc-1ch0u, lithium isopropoxide solution, 2-propanol, lithiumsalt 1:1, lithium 1+ propan-2-olate
23673350
litio; propan-2-olato
[Li+].CC(C)[O-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Lithium isopropoxide
Color Beige a amarillo o tostado
Densidad 0.69
Espectro infrarrojo Authentic (nujol)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal LiOCH(CH3)2
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 66.03
Porcentaje de pureza ≥94% (corrected for LiOH+Li2CO3)
Grado Pure
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium isopropoxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H228-Sólido inflamable.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.