Learn More
Alfa Aesar™ Lithium iodide, anhydrous, 99.95% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 040666.22
Detalles adicionales : CAS : 10377-51-2 Peso : 0.10000kg
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11318598
  • 518.00€ / 100 g
En stock 1
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Ampouled under argon
Especificación
10377-51-2
133.844
HSZCZNFXUDYRKD-UHFFFAOYSA-M
66321
[Li+].[I-]
ILi
MFCD00011092
lithium iodide, lithium iodide, lithium iodide, anhydrous, unii-s6k2xet783, lithium iodide 6lii, lithium 1+ ion iodide, lithium iodide, ultra dry, lithium iodide 7lii, lithiumiodide, lithium monoiodide
lithium;iodide
Especificación
Lithium iodide
10377-51-2
ILi
MFCD00011092
lithium iodide, lithium iodide, lithium iodide, anhydrous, unii-s6k2xet783, lithium iodide 6lii, lithium 1+ ion iodide, lithium iodide, ultra dry, lithium iodide 7lii, lithiumiodide, lithium monoiodide
[Li+].[I-]
133.844
133.84
99.95%
Odorless
1.955
1170°C to 1190°C
449°C
Anhydrous
(metals basis)
LiI
14,5535
HSZCZNFXUDYRKD-UHFFFAOYSA-M
lithium;iodide
66321
Crystalline/Powder
4.076g/mL
Ampule
Light Sensitive & Hygroscopic
White
100g