Learn More
Yoduro de litio, 99 %, puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-222308
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
10377-51-2
ILi
133.84
MFCD00011092
HSZCZNFXUDYRKD-UHFFFAOYSA-M
lithium iodide, lithium iodide, anhydrous, unii-s6k2xet783, lithium iodide 6lii, lithium 1+ ion iodide, lithium iodide, ultra dry, lithium iodide 7lii, lithiumiodide, lithium monoiodide
66321
litio;yoduro
[Li+].[I-]
10377-51-2
ILi
133.84
MFCD00011092
HSZCZNFXUDYRKD-UHFFFAOYSA-M
lithium iodide, lithium iodide, anhydrous, unii-s6k2xet783, lithium iodide 6lii, lithium 1+ ion iodide, lithium iodide, ultra dry, lithium iodide 7lii, lithiumiodide, lithium monoiodide
66321
litio;yoduro
[Li+].[I-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 1171.0°C
Nombre del producto químico o material Lithium iodide
Punto de fusión 446.0°C
Nombre de nota 99%
Forma física Polvo, cristales y/o gránulos
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (on anhydrous substance) (Argentometry)
Fórmula lineal LiI
Fieser 01,615; 04,304; 05,410; 07,208; 09,283; 10,245; 11,300; 12,282; 15,185; 16,197; 17,85
Índice Merck 15, 5591
Información de solubilidad Solubility in water: 165 g/100 mL (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, freely soluble in acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.85
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Densidad 3.49
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium iodide, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: L-Limonene, 1, 8-Cineol, p-Cymene, D-Limonene