Learn More
Lithium hydroxide monohydrate, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2 kg
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Lithium hydroxide monohydrate |
Cantidad | 25 g |
Fórmula lineal | LiOH · H2O |
Número UN | UN2680 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 41.96g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥98% |