missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lithium hydroxide monohydrate, Honeywell Fluka™

Marca:  Honeywell Fluka 402974-2KG

Detalles adicionales : CAS : 1310-66-3 Peso : 2.00000kg Transport : UN number : 2680 Chem class : 8 Pack group : II

Cantidad. 2kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15615420

  • 266.85€ / 2 Kg


Fecha de envío estimada
del proveedor 31-07-2018
Añadir a la cesta

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

1310-66-3
≥98%
MFCD00149772
Lithium hydroxide monohydrate
LiOH · H2O
UN2680

Especificaciones

Lithium hydroxide monohydrate
1310-66-3
H3LiO2
MFCD00149772
GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
lithium;hydroxide;hydrate
168937
41.96g/mol
≥98%
LiOH · H2O
UN2680
[Li+].O.[OH-]
41.962
2kg
Videos
SDS