Learn More
Hidróxido de litio monohidrato, +98 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4440141
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
1310-66-3
H3LiO2
41.96
MFCD00149772
GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
lithium hydroxide monohydrate, lithium hydroxide hydrate, lithium hydroxido, hydroxyde de lithium, unii-g51xlp968g, lithium hydroxide, monohydrate, lithiumhydrate, lioh-hydrate, lioh.hydrate, lioh water
168937
[Li+].O.[OH-]
1310-66-3
H3LiO2
41.96
MFCD00149772
GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
lithium hydroxide monohydrate, lithium hydroxide hydrate, lithium hydroxido, hydroxyde de lithium, unii-g51xlp968g, lithium hydroxide, monohydrate, lithiumhydrate, lioh-hydrate, lioh.hydrate, lioh water
168937
[Li+].O.[OH-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 920.0°C
Nombre del producto químico o material Lithium hydroxide monohydrate
Punto de fusión 462.0°C
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Fórmula lineal LiOH·H2O
Índice Merck 14,5534
Información de solubilidad Solubility in water: 109g/L (20°C). Other solubilities: 107g/L (0°C), 148g/L (100°C), slightly soluble in alcohol
Nombre IUPAC litio;hidróxido;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.95
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium hydroxide monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.