Learn More
Alfa Aesar™ Lithium hydride, 99.4% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 041596.22
Detalles adicionales : CAS : 7580-67-8 Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 1414 Chem class : 4.3 Pack group : I
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11318728
  • 232.00€ / 100 g
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
7580-67-8
7.948
SRTHRWZAMDZJOS-UHFFFAOYSA-N
62714
[H-].[Li+]
HLi
MFCD00011074
lithium hydride, lithiumhydride, lih, lithium hydride anion, hydride lithium, hydridolithate 1-, lih, lih-, ksc491a4n, lih-
lithium;hydride
Especificaciones
Lithium hydride
(metals basis)
LiH
UN1414
lithium hydride, lithiumhydride, lih, lithium hydride anion, hydride lithium, hydridolithate 1-, lih, lih-, ksc491a4n, lih-
[H-].[Li+]
7.948
7.95
99.4%
Odorless
White to Gray
100g
7580-67-8
HLi
MFCD00011074
14,5533
SRTHRWZAMDZJOS-UHFFFAOYSA-N
lithium;hydride
62714
Powder
0.78g/mL
Air & Moisture Sensitive
686°C