Learn More
Hidruro de litio, 97 %, puro, polvo (< 100 µm), ACROS Organics™
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Descripción
Reactivo de reducción
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Lithium hydride |
Punto de fusión | 680.0°C |
Nombre de nota | 98% |
Color | Blanco a gris |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 10 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min |
Fórmula lineal | LiH |
Fieser | 04,304; 13,165 |
Índice Merck | 15, 5589 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Lithium hydride
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P335+P334-Sacudir las partículas que se hayan depositado en la piel Sumergir en agua fresca/aplicar compresas húmedas.