Learn More
Hidruro de litio, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023920
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
250 g
1000 g
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
7580-67-8
HLi
7.948
MFCD00011074
SRTHRWZAMDZJOS-UHFFFAOYSA-N
lithium hydride, lithiumhydride, lih, lithium hydride anion, hydride lithium, hydridolithate 1-, lih-, ksc491a4n
62714
litio;hidruro
[H-].[Li+]
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
7580-67-8
HLi
7.948
MFCD00011074
SRTHRWZAMDZJOS-UHFFFAOYSA-N
lithium hydride, lithiumhydride, lih, lithium hydride anion, hydride lithium, hydridolithate 1-, lih-, ksc491a4n
62714
litio;hidruro
[H-].[Li+]
Used for preparation of anhydrous Li salts of carboxylic acids prior to reaction with organothium reagents (most often methyl or phenyl) as a useful route to ketones. Also used in the preparation of LiCN by reaction with acetone cyanohydrins. It is also applied as a desiccating and condensing agent and a shielding material in nuclear energy production. It is used in the manufacture of catalysts for polyolefin plastics; in fuels for aircraft, missiles. It is used in metallurgy, as degasifier, deoxidizer, desulfurizer; as grain refiner in non-ferrous metals. Employed as a chemical intermediate for butyllithium polymerization catalyst; in alloys with aluminum or magnesium for aerospace uses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza para la preparación de sales de Li anhidro de ácidos carboxílicos antes de la reacción con los reactivos de organolitio (la mayoría de las veces metilo o fenilo) como ruta útil a las cetonas. Utilizado también en la preparación de LiCN por reacción con cianohidrinas de acetona. También se aplica como agente desecante y de condensación y como material de protección en la producción de energía nuclear. Se utiliza en la fabricación de catalizadores para plásticos de poliolefina; en combustibles para aeronaves, misiles. Se utiliza en la metalurgia como desgasificador, desoxidante, desulfurizador; como refinador de grano en metales no ferrosos. Empleado como intermediario químico para el catalizador de la polimerización del butillitio; en aleaciones con aluminio o magnesio para usos aeroespaciales.
Solubilidad
Reacciona violentamente con el agua. Soluble en éter, amoníaco líquido. Insoluble en benceno y tolueno.
Notas
Sensible al aire y la humedad. Almacenar lejos de ácidos, alcoholes, agentes oxidantes, aire, agua/humedad. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Lithium hydride
Punto de fusión 688°C
Cantidad 50 g
Fórmula lineal LiH
Número UN UN1414
Índice Merck 14,5533
Información de solubilidad Reacts violently with water. Soluble in ether,liquid ammonia. Insoluble in benzene,and toluene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 7.95
Porcentaje de pureza ≥97%
Olor Odorless
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Densidad 0.78