Learn More
Fluoruro de litio, polvo blanco, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11312418
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7789-24-4
FLi
25.94
MFCD00011090
PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
lithium fluoride, fluorolithium, lithium monofluoride, trilithium trifluoride, lithium fluoride li3f3, lithium fluorure, ntl 50, lithium fluoride 6lif, lithium fluoride 7lif
224478
[Li+].[F-]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7789-24-4
FLi
25.94
MFCD00011090
PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
lithium fluoride, fluorolithium, lithium monofluoride, trilithium trifluoride, lithium fluoride li3f3, lithium fluorure, ntl 50, lithium fluoride 6lif, lithium fluoride 7lif
224478
[Li+].[F-]
Used in specialized UV optics. Also used as a crystal in X-ray spectrometry. Widely employed in PLED (Polymer Light Emitting Diodes) and OLED (Organic Light Emitting Diodes) as a coupling layer to enhance electron injection. Found in liquid-fluoride nuclear reactors. Used to record ionizing radiation in thermoluminescent dosimeters. Component of molten salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 1680°C
Nombre del producto químico o material Lithium fluoride
Punto de fusión 845°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (Metals basis)
Información de solubilidad Soluble in hydrofluoric acid. Less soluble in water. Insoluble in alcohol.
Nombre IUPAC litio;fluoruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 25.94
Olor Odorless
Índice de refracción 1.3915
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.635