Learn More
Alfa Aesar™ Lithium fluoride, Optical Grade, 99.5+%
Marca:  Alfa Aesar™ 014056.22
Detalles adicionales : CAS : 7789-24-4 Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 3288 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11377667
  • 852.00€ / 100 g
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
7789-24-4
25.938
PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
224478
[Li+].[F-]
FLi
MFCD00011090
lithium fluoride, fluorolithium, lithium fluoride, lithium monofluoride, trilithium trifluoride, lithium fluoride li3f3, lithium fluorure, ntl 50, lithium fluoride 6lif, lithium fluoride 7lif
lithium;fluoride
Especificaciones
Lithium fluoride
FLi
UN3288
lithium fluoride, fluorolithium, lithium fluoride, lithium monofluoride, trilithium trifluoride, lithium fluoride li3f3, lithium fluorure, ntl 50, lithium fluoride 6lif, lithium fluoride 7lif
[Li+].[F-]
25.938
25.94
≥99.5%
2.635g/mL
1.3915
845°C
7789-24-4
MFCD00011090
14,5531
PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
lithium;fluoride
224478
Broken Crystals
Optical
Odorless
1680°C
100g
Videos
SDS Documentos