Learn More
Fluoruro de litio, 97 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510020
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
7789-24-4
FLi
25.94
MFCD00011090
PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
lithium fluoride, fluorolithium, lithium monofluoride, trilithium trifluoride, lithium fluoride li3f3, lithium fluorure, ntl 50, lithium fluoride 6lif, lithium fluoride 7lif
224478
[Li+].[F-]
7789-24-4
FLi
25.94
MFCD00011090
PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
lithium fluoride, fluorolithium, lithium monofluoride, trilithium trifluoride, lithium fluoride li3f3, lithium fluorure, ntl 50, lithium fluoride 6lif, lithium fluoride 7lif
224478
[Li+].[F-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 1681.0°C
Nombre del producto químico o material Lithium fluoride
Punto de fusión 845.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min
Fórmula lineal LiF
Fieser 01,933
Índice Merck 15,5587
Información de solubilidad Solubility in water: 0.29 g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in acids, insoluble in alcohol
Nombre IUPAC lithium(1+) fluoride
Formula Weight (peso de la fórmula) 25.93
Porcentaje de pureza 97%
Grado Analítica
Pérdida por secado 0.4% (200°C) (typical)
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 2.63
Densidad 2.6300g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.