Learn More
Dodecilsulfato de litio, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Lithium Dodecylsulfate |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 25 g |
Fórmula lineal | CH3(CH2)11OSO3Li |
Número UN | UN1325 |
Nombre IUPAC | lithium(1+) dodecyl sulfate |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 272.33 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |
Envase | Frasco de plástico |