Learn More
Difensilfosfuro de litio, solución de 0,5 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10179979
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 65.0°C to 67.0°C
Nombre del producto químico o material Lithium diphenylphosphide
CAS 65567-06-8, 109-99-9
Color De naranja a rojo
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Fórmula molecular C12H10LiP
Número MDL MFCD00046054
Temperatura de inflamación −20°C
Sinónimo lithiodiphenylphosphine, lithium diphenylphosphide solution, diphenylphosphine lithium salt, lithium diphenylphosphanide, lipph2, lithiodiphenyl phosphide, lithium diphenylphosphine, diphenylphosphino lithium, diphenyl lithium phosphide
Clave InChI WKUYEGHEUWHKIU-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Li]P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC litio;difenilfosfanuro
Peso molecular (g/mol) 192.13
PubChem CID 3478053
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.12
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.40 to 0.60M
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 0.925
Densidad 0.9250g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium diphenylphosphide, 0.5M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.