Learn More
Cloruro de litio, ultraseca, 99,995 % (base de metales), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-5547396
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7447-41-8
ClLi
42.39
MFCD00011078
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
433294
CHEBI:48607
[Li+].[Cl-]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7447-41-8
ClLi
42.39
MFCD00011078
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
433294
CHEBI:48607
[Li+].[Cl-]
Útil para la producción de metal de litio y para la generación de especies Mn(0) que se pueden utilizar en ciclaciones de radicales libres.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 1325°C to 1360°C
Nombre del producto químico o material Lithium chloride, ultra dry
Punto de fusión 605°C
Color Blanco a gris
Forma física Gránulos de malla -10, en ampolla bajo argón
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.995% (Metal basis)
Información de solubilidad Freely soluble in water; soluble in methanol,ethanol,formic acid. Insoluble in dichloromethane.
Nombre IUPAC litio;cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 42.39
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto White to gray crystalline powder
Densidad 2.068 g/cm3 at 20°C