Learn More
Lithium Chloride, ReagentPlus™, Honeywell™
Catalog Number p-7071871
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
7447-41-8
ClLi
42.39
MFCD00011078
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
433294
CHEBI:48607
lithium(1+) chloride
[Li+].[Cl-]
7447-41-8
ClLi
42.39
MFCD00011078
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
433294
CHEBI:48607
lithium(1+) chloride
[Li+].[Cl-]
Reagent Grade, 99%
  • ≥95 % para uso general en laboratorios.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Lithium Chloride
Cantidad 100 g
Fórmula lineal LiCl
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 42.39g/mol
Porcentaje de pureza 99%
Grado ReagentPlus™