Learn More
Cloruro de litio, anhidro, polvo cristalino blanco a gris, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Lithium chloride is useful for the production of lithium metal, and for the generation of Mn(0) species which can be used in free radical cyclizations. It can serve as a flame colorant to generate dark red flames, a brazing flux for aluminum in automobiles, a hygrometer, and a desiccant for drying air streams. On exposure to air, it becomes a solution with the concentration directly related to relative humidity of the atmosphere, and hence serves as a relative humidity standard in calibrating hygrometers. Apart from being a source of chloride, it serves as an additive in the Stille reaction in organic synthesis, and to precipitate RNA from cellular extracts. Being biologically significant, it finds applications in a wide variety of assays to study cell-fate and neurobiology. Lithium chloride has been found to inhibit virus infection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Punto de ebullición | 1325°C to 1360°C |
Nombre del producto químico o material | Lithium chloride, anhydrous |
Punto de fusión | 605°C |
Color | Blanco a gris |
Forma física | Polvo cristalino |
Cantidad | 250 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Información de solubilidad | Freely soluble in water; soluble in methanol,ethanol,formic acid. Insoluble in dichloromethane. |
Nombre IUPAC | lithium(1+) chloride |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 42.39 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Lithium chloride, anhydrous
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..
RUO – Research Use Only