Learn More
Cloruro de litio, solución acuosa de 200 mM, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7058225
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
7447-41-8
ClLi
42.39
MFCD00011078
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
433294
CHEBI:48607
[Li+].[Cl-]
7447-41-8
ClLi
42.39
MFCD00011078
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
433294
CHEBI:48607
[Li+].[Cl-]
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza en la formación de una especie activa de Mn(0) útil para reacciones de ciclización radical. Se utiliza en una variedad de ensayos para estudiar el destino celular y la neurobiología. En el desarrollo de embriones de Xenopus, se observa que el cloruro de litio ejerce la inhibición de GSK-3β (glicógeno sintasa cinasa-3β). Además, en células de ovario de hámster chino (CHO) transfectadas estimuladas con angiotensión II (Ang II), se observó que el cloruro de litio mejoraba la producción de trifosfato de inositol. Las propiedades antivirales del cloruro de litio se observaron en un estudio que mostró que el compuesto inhibió la infección por el virus pseudorabis in vitro. Se utiliza principalmente en la síntesis de metal de litio por electrólisis. También actúa como un fármaco prescrito para el trastorno del estado de ánimo bipolar, y puede exhibir propiedades antiinflamatorias.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua. Soluble en alcohol, éter, piridina, nitrobenceno, acetona y alcohol amílico.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Lithium chloride
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Fórmula lineal LiCl
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in alcohol,ether,pyridine,nitrobenzene,acetone,and amyl alcohol.
Nombre IUPAC litio;cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 42.39
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 200mM aq. soln.